Learn More
Sartorius Balance de précision (1 place) Cubis™ II, interface MCA
Tous les produits Sartorius Produits
Description
- Système de pesée monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Porte-échantillons individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité à la norme 21 CFR Partie 11
- Historique d’expertise intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 in au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Activation à l’aide d’une touche tactile ou sans contact avec le commutateur IR
(pare-vent M), capteur de mouvement (en option), fonction d’apprentissage
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité | 8200 g |
| Type d’affichage | Écran couleur TFT tactile |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 |
| Mise à niveau | Automatisme motorisé |
| Linéarité | plusmn; 0,1 g |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Durée de mesure | 1 sec |
| Afficher plus |