Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMA
Code produit 16203262 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32 200 g
6200 g
8200 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Conditionnement
16203262 2200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
16477445 1500 g, 3000 g, 6200 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine 1 pièce
16223272 4200 g, 32 200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
16203282 4200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
16223282 6200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
16407495 8200 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16203262 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCE2202S0S00
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de précision (2 places) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 2200 g
Type d’affichage Écran tactile TFT
Précision affichage 0,01 g
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Linéarité ± 6 mg
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Sans paravent
Reproductibilité ±4 mg
Temps de stabilisation 0,8 sec
Type Balance de précision
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 425 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Poids (métrique) 5,4 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (± 10 %)
Fréquence 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Classe II