Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMA
Code produit 16477445 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32 200 g
6200 g
8200 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Conditionnement
16477445 1500 g, 3000 g, 6200 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine 1 pièce
16223272 4200 g, 32 200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
16203282 4200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
16223282 6200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
16407495 8200 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine 1 pièce
16203262 2200 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16477445 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCE6202P2S000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Ver todas las promociones
Expédition estimée: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
La balance de précision (2 places) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Historique d’expertise intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantía
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 1500 g, 3000 g, 6200 g
Type d’affichage Écran tactile TFT
Précision affichage 0,01, 0,02, 0,05 g
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Sans paravent
Reproductibilité ±4 mg
Temps de stabilisation 1 sec
Type Balance de précision
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 425 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Poids (métrique) 5,4 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (±10%)
Fréquence 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Classe II
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.