Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
Tous les produits Sartorius Produits
Description
- Système de pesée monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Porte-échantillons individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité à la norme 21 CFR Partie 11
- Historique d’expertise intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 in au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé par touche tactile, sans contact via capteur infrarouge (pare-vent M) ou capteur gestuel (en option), fonction d'apprentissage
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité | 1200 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 1 mg |
| Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Modèle | Chambre de pesée U : Vitre manuelle |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Type | Balance de précision |
| Afficher plus |