Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 16320718 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
1200 g
150 g, 300 g, 620 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Modèle:
Chambre de pesée U : Vitre manuelle
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Modèle unitSize
16320718 150 g, 300 g, 620 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine Chambre de pesée U : Vitre manuelle 1 pièce
16310718 1200 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine Chambre de pesée U : Vitre manuelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16320718 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA623P2S00U
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de précision (3 places) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité à la norme 21 CFR Partie 11
  • Historique d’expertise intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 in au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé par touche tactile, sans contact via capteur infrarouge (pare-vent M) ou capteur gestuel (en option), fonction d'apprentissage
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 150 g, 300 g, 620 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 1, 2, 5 mg
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Linéarité ±1,5 mg
Modèle Chambre de pesée U : Vitre manuelle
Reproductibilité ±0,4 mg
Temps de stabilisation 0,8 s
Type Balance de précision
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 470 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 122 × 284 × 373 mm
Poids (métrique) 6,7/8,3/10,2/11 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (± 10 %)
Fréquence 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Classe I