Learn More
Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
BIOPHARMA
Code produit 16213252 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
1010 g, 2200 g
1200 g
12200 g
14200 g
2200 g
3200 g
4200 g, 32200 g
620 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
100 mg
Modèle:
Paravent E : Paravent manuel en verre pour les balances de précision
Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision
Paravent U : Verre manuel
Plateau de pesée sans pare-vent
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Modèle unitSize
16213252 12200 g 100 mg Plateau de pesée sans pare-vent 1 unité
16293252 2200 g 10 mg Plateau de pesée sans pare-vent 1 unité
16213272 4200 g, 32200 g 10 mg, 100 mg Plateau de pesée sans pare-vent 1 unité
16293272 14200 g 10 mg Plateau de pesée sans pare-vent 1 unité
16213282 6200 g 10 mg Plateau de pesée sans pare-vent 1 unité
16253282 8200 g 100 mg Plateau de pesée sans pare-vent 1 unité
16467195 1200 g 1 mg Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision 1 pièce
16477195 1200 g 1 mg Paravent U : Verre manuel 1 pièce
16437255 1010 g, 2200 g 1 mg Paravent E : Paravent manuel en verre pour les balances de précision 1 pièce
16407275 2200 g 1 mg Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision 1 pièce
16457315 3200 g 1 mg Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision 1 pièce
16467465 620 g 1 mg Paravent E : Paravent manuel en verre pour les balances de précision 1 pièce
16487465 620 g 1 mg Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16213252 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCE12201S0CEU
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une charge maximale comprise entre 320 g et 14 200 g et une lisibilité comprise entre 1 mg et 100 mg en font le modèle idéal pour toute application.
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 12200 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 100 mg
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Plateau de pesée sans pare-vent
Temps de stabilisation 0,8 sec
Alimentation électrique 100 à 240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.