Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances électroniques à plateau supérieur
- Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
Code produit 16303297
Tous les produits Sartorius Produits
| Code produit | Capacité | Précision affichage | Modèle | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16303297 | 1500 g, 3000 g, 6200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
| 16352276 | 14200 g | 10 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
| 16413275 | 3500 g, 7000 g, 14200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
| 16415435 | 5200 g | 100 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
| 16415615 | 5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent E | 1 pièce |
| 16415645 | 5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent R | 1 pièce |
| 16416735 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balance avec Paravent E | 1 pièce |
| 16416765 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balance avec Paravent R | 1 pièce |
| 16424855 | 320 g | 1 mg | Balance avec Paravent E | 1 pièce |
| 16424885 | 320 g | 1 mg | Balance avec Paravent R | 1 pièce |
| 16442465 | 10200 g | 10 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
| 16442555 | 1200 g | 10 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
| 16442765 | 1200 g | 1 mg | Balance avec Paravent U et sans logiciel QP99 | 1 pièce |
| 16453495 | 2200 g | 10 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
| 16453675 | 1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Balance avec Paravent E | 1 pièce |
| 16453705 | 1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Balance avec Paravent R | 1 pièce |
| 16456775 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balance avec Paravent U | 1 pièce |
| 16465595 | 5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent A | 1 pièce |
| 16465625 | 5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent I | 1 pièce |
| 16465655 | 5200 g | 100 mg | Balance avec Paravent U | 1 pièce |
| 16465835 | 5200 g | 1 mg | Balance avec Paravent E | 1 pièce |
| 16465865 | 5200 g | 1 mg | Balance avec Paravent R | 1 pièce |
| 16472775 | 1200 g | 1 mg | Balance avec Paravent U | 1 pièce |
| 16477175 | 8200 g | 10 mg | Balance sans paravent | 1 pièce |
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité | 1500 g, 3000 g, 6200 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 10 mg, 20 mg, 50 mg |
| Comprend | Calibrage interne |
| Matériau | Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable |
| Modèle | Balance sans paravent |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Alimentation électrique | 100 à 240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |