Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
Tous les produits Sartorius Produits
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité | 60 g, 120 g, 220 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg |
| Comprend | Balance et étalonnage interne |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Modèle | Chambre de pesée U : Vitre manuelle |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Type | Balance semi-micro |
| Afficher plus |