Learn More
Sartorius Balance de laboratoire Semi-Micro Cubis™ II
BIOPHARMA
Code produit 16363287 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Modèle:
Balance avec Chambre de pesée U
Balance avec chambre de pesée A
Balance avec chambre de pesée I
Précision affichage:
0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage unitSize
16363287 60 g, 120 g Balance avec chambre de pesée I 0,01 mg, 0,1 mg 1 pièce
16373287 60 g, 120 g, 220 g Balance avec chambre de pesée I 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg 1 pièce
16404215 60 g, 120 g, 220 g Balance avec Chambre de pesée U 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg 1 pièce
16413095 60 g, 120 g Balance avec Chambre de pesée U 0,01 mg, 0,1 mg 1 pièce
16414185 60 g, 120 g, 220 g Balance avec chambre de pesée A 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg 1 pièce
16423065 60 g, 120 g Balance avec chambre de pesée A 0,01 mg, 0,1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16363287 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA125P2S00I QP99
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une lisibilité de 10 μg et une capacité de pesée maximale de 220 g. Utilisée pour peser de petites quantités d’échantillons au μg près.
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Balance avec certificat de validation type pour la Chine
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 60 g, 120 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,01 mg, 0,1 mg
Comprend Calibrage interne
Matériau Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable
Modèle Balance avec chambre de pesée I
Temps de stabilisation 2 s
Type Balance analytique
Alimentation électrique 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A