Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Balance avec certificat de validation type pour la Chine |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité | 60 g, 120 g, 220 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg |
| Comprend | Calibrage interne |
| Matériau | Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable |
| Modèle | Balance avec chambre de pesée A |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Type | Balance analytique |
| Afficher plus |