Learn More
Sartorius Balance Ultra-Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
Code produit 30052887 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Pare-vent F : À filtre
Pare-vent M : Motorisé
Comprend:
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Comprend Conditionnement
30052887 Pare-vent M : Motorisé Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 1 pièce
16463375 Pare-vent F : À filtre Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30052887 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA2.7SMMTS
Expédition estimée: 16-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce au matériel, au logiciel et à la connectivité entièrement configurables, Cubis™ II offre une balance hautes performances répondant à vos besoins uniques et vos exigences de conformité.
  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité à la norme 21 CFR Partie 11
  • Historique d’expertise intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 in au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé par touche tactile, sans contact via capteur infrarouge (pare-vent M) ou capteur gestuel (en option), fonction d'apprentissage
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 2.1 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0,1 μg
Comprend Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Mise à niveau Automatisation motorisée
Linéarité ±0,7 μg
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Durée de mesure 10 s
Modèle Pare-vent M : Motorisé
Reproductibilité ±0,15 μg
Temps de stabilisation 7 s
Plage de températures (métrique) 0°C à +40°C
Type Balance Ultra-Micro
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) Module de pesée / électrique 340/355 mm
Largeur (métrique) Module de pesée / électrique 139/240
Hauteur (métrique) Module de pesée / électrique 129/61 mm
Poids (métrique) 7.2, 7.9 kg
Tension 100/240 V (± 10 %)
Puissance 2 ans
Ampérage 1,0 A
Fréquence 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Classe I