Learn More
Sartorius Cubis™ III Bilan analytique, 120 g, 0,1 mg, vérifié par l’UE pour la France, bouclier manuel de verre
Code produit 31932755 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.1 mg
Capacité:
120 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932755 0.1 mg 120 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932755 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB124S1FRU
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bilan analytique avancé conçu pour fournir des résultats de pesée très précis et fiables pour des applications en laboratoire et en recherche.
  • Cubis III balance analytique électronique de 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,1 mg, charge maximale nominale (max) 120 g
  • Paravent manuel en verre
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE pour la France
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 0.1 mg
Type Balance analytique