Learn More
Sartorius Cubis™ III Analytical Balance, 220 g, 0.1 mg, EU Verified for France, Manual Glass Draft Shield
GREENER_CHOICE
Code produit 31932829 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.1 mg
Capacité:
220 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932829 0.1 mg 220 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932829 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB224S1FRU
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Advanced analytical balance designed to deliver highly accurate and reliable weighing results for laboratory and research applications.
  • Cubis III electronic analytical balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.1 mg, nominal maximum load (Max) 220 g
  • Manual glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 220 g
Type d’affichage Color TFT Touchscreen
Précision affichage 0.1 mg
Type Analytical Balance