Learn More
Sartorius Cubis™ III Bilan analytique, 220 g, 0,1 mg, Non vérifié, Global, Version standard, Bouclier de tirage - Verre automatique avec ioniseur
Code produit 31932921 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.1 mg
Capacité:
220 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932921 0.1 mg 220 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932921 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB224S1S0I
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bilan analytique avancé conçu pour fournir des résultats de pesée très précis et fiables pour des applications en laboratoire et en recherche.
  • Cubis III balance analytique électronique de 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Répartition réelle de l’échelle (d) 0,1 mg, charge maximale nominale (max) 220 g
  • Bouclier automatique de verre avec ioniseur
  • Version standard non vérifiée, toutes les unités
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 0.1 mg
Type Balance analytique