Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance à haute capacité, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, vérifié par l’UE sauf la France, QP99 et MDS sous licence
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Cubis III micro-balance électronique haute capacité avec 7 in
- Affichage tactile TFT couleur
- Échelle réelle (d) 0,001, 0,01 mg, charge maximale nominale (Max) 10,1, 32 g
- Bouclier automatique de protection en verre
- Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
- Licence QP99
- Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
Spécification
Spécification
| Capacité | 10.1, 32 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur TFT |
| Précision affichage | 0.001, 0.01 mg |
| Type | Micro-balance à haute capacité |