Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro-bilan haute capacité, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, HWL, vérifié par l’UE sauf la France
Code produit 31932830 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.001, 0.01 mg
Capacité:
10.1, 32 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932830 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932830 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB36P1EUI
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une microbalance à grande capacité conçue pour la pesée précise de grandes quantités d’échantillons tout en maintenant une précision exceptionnelle au niveau micro.
  • Cubis III micro-balance électronique haute capacité avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,001, 0,01 mg, charge maximale nominale (Max) 10,1, 32 g
  • Bouclier automatique de tirage en verre et ioniseur
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 10.1, 32 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.001, 0.01 mg
Type Micro-balance à haute capacité