Learn More
Sartorius Cubis™ III Microbalance haute capacité, 10,2, 36,2 kg, vérifié par l’UE pour la France, licence QP99
Code produit 31933035 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
100, 1000 mg
Capacité:
36.2 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31933035 100, 1000 mg 36.2 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31933035 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB36201P1FR0C
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une microbalance à grande capacité conçue pour la pesée précise de grandes quantités d’échantillons tout en maintenant une précision exceptionnelle au niveau micro.
  • Cubis III balancier électronique haute capacité avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Répartition réelle de l’échelle (d) 100, 1000 mg, charge maximale nominale (max) 10,2, 36,2 kg
  • Sans pare-vent
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE pour la France
  • Licence QP99
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 36.2 kg
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 100, 1000 mg
Type Balance à haute capacité