Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro-balance haute capacité, 12, 61 g, non vérifié, global, version standard
Code produit 31932701 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.001, 0.01 mg
Capacité:
12, 61 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932701 0.001, 0.01 mg 12, 61 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932701 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB66P1S0U
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une microbalance à grande capacité conçue pour la pesée précise de grandes quantités d’échantillons tout en maintenant une précision exceptionnelle au niveau micro.
  • Cubis III micro-balance électronique haute capacité avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Répartition réelle de l’échelle (d) 0,001, 0,01 mg, charge maximale nominale (max) 12, 61 g
  • Paravent manuel en verre
  • Version standard non vérifiée, toutes les unités
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12, 61 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.001, 0.01 mg
Type Micro-balance à haute capacité