Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro balance à haute capacité, 5,1, 22 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, non vérifié, global, version standard
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Cubis III micro-balance électronique haute capacité avec 7 in
- Affichage tactile TFT couleur
- Répartition réelle de l’échelle (d) 0,001, 0,01 mg, charge maximale nominale (Max) 5,1, 22 g
- Bouclier automatique de protection en verre
- Version standard non vérifiée, toutes les unités
- Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
Specifications
Specifications
| Capacité | 5.1, 22 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur TFT |
| Précision affichage | 0.001, 0.01 mg |
| Type | Micro-balance à haute capacité |