Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance à haute capacité, 61 g, 0,001 mg, vérifié par l’UE pour la France, licence QP99 et HWL
Code produit 31932644 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.001 mg
Capacité:
61 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932644 0.001 mg 61 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932644 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB66S1FRIC
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une microbalance à grande capacité conçue pour la pesée précise de grandes quantités d’échantillons tout en maintenant une précision exceptionnelle au niveau micro.
  • Cubis III micro-balance électronique haute capacité avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,001 mg, charge maximale nominale (max) 61 g
  • Bouclier automatique de tirage en verre et ioniseur
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE pour la France
  • Licence QP99
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 61 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.001 mg
Type Micro-balance à haute capacité