Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro-bilan haute capacité, 61 g, vérifié par l’UE pour la France
Code produit 31932759 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.001 mg
Capacité:
61 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932759 0.001 mg 61 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932759 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB66S1FRU
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une microbalance à grande capacité conçue pour la pesée précise de grandes quantités d’échantillons tout en maintenant une précision exceptionnelle au niveau micro.
  • Cubis III micro-balance électronique haute capacité avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,001 mg, charge maximale nominale (max) 61 g
  • Paravent manuel en verre
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE pour la France
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 61 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.001 mg
Type Micro-balance à haute capacité