Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro balance haute capacité, 70,2 kg, 100 mg, vérifié par l’UE sauf la France, licence QP99
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Cubis III balancier électronique haute capacité avec 7 in
- Affichage tactile TFT couleur
- Échelle réelle division (d) 100 mg, charge maximale nominale (max) 70,2 kg
- Sans pare-vent
- Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
- Licence QP99
- Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
Spécification
Spécification
| Capacité | 70.2 kg |
| Type d’affichage | Écran couleur TFT tactile |
| Précision affichage | 100 mg |
| Type | Balance à haute capacité |