Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 10,1 g, Non vérifié, Global, Version Standard
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Cubis III micro-balance électronique avec 7 in
- Affichage tactile TFT couleur
- Échelle réelle (d) 0,001 mg, charge maximale nominale (max) 10,1 g
- Bouclier automatique de tir en verre rond
- Version standard non vérifiée, toutes les unités
- Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
Spécification
Spécification
| Capacité | 10.1 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur TFT |
| Précision affichage | 0.001 mg |
| Type | Micro-balance |