Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 3,1 g, vérifié par l’UE sauf la France, licence QP99
Code produit 31932913 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.001 mg
Capacité:
6.1 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932913 0.001 mg 6.1 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932913 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB6.6S1EUFC
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balance micro de haute précision conçue pour des applications de pesage ultra-sensibles en laboratoire et en milieu de recherche.
  • Cubis III micro-balance électronique avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,001 mg, charge maximale nominale (max) 6,1 g
  • Bouclier d’air manuel en acier inoxydable
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Licence QP99
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6.1 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.001 mg
Type Micro-balance