Learn More
Sartorius Cubis™ III Precision Balance, 1.5, 3.0, 6.2 kg, EU Verified Except France, QP99 Licensed
GREENER_CHOICE
Code produit 31932602 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
10, 20, 50 mg
Capacité:
1.5, 3.0, 6.2 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité unitSize
31932602 10, 20, 50 mg 1.5, 3.0, 6.2 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932602 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB6202P1EU0C
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
High-performance precision balance engineered for accurate and reliable weighing in laboratory, industrial, and quality control applications.
  • Cubis III electronic precision balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 10, 20, 50 mg, nominal maximum load (Max) 1.5, 3.0, 6.2 kg
  • No draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
  • QP99 licensed
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1.5, 3.0, 6.2 kg
Type d’affichage Color TFT Touchscreen
Précision affichage 10, 20, 50 mg
Type Precision Balance