Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance de précision, 1,5, 3,0, 6,2 kg, vérifié par l’UE sauf la France
Code produit 31932749 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
10, 20, 50 mg
Capacité:
1.5, 3.0, 6.2 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932749 10, 20, 50 mg 1.5, 3.0, 6.2 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932749 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB6202P1EU0
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balancier de précision haute performance conçu pour une pesée précise et fiable en laboratoire, en industrie et dans les applications de contrôle qualité.
  • Cubis III balance électronique de précision avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle division (d) 10, 20, 50 mg, charge maximale nominale (Max) 1,5, 3,0, 6,2 kg
  • Sans pare-vent
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1.5, 3.0, 6.2 kg
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 10, 20, 50 mg
Type Balance de précision