Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance de précision, 12,2 kg, vérifié par l’UE sauf la France
Code produit 31932668 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
100 mg
Capacité:
12.2 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932668 100 mg 12.2 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932668 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB12201S1EU0
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balancier de précision haute performance conçu pour une pesée précise et fiable en laboratoire, en industrie et dans les applications de contrôle qualité.
  • Cubis III balance électronique de précision avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Répartition réelle de la balance (d) 100 mg, charge maximale nominale (max) 12,2 kg
  • Sans pare-vent
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12.2 kg
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 100 mg
Type Balance de précision