Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 120 g, MDS, vérifié par l’UE sauf la France
Code produit 31932855 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.01 mg
Capacité:
120 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932855 0.01 mg 120 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932855 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB125S1EUA
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balancière semi-micro conçue pour des applications de pesée très précises, offrant des performances fiables pour les laboratoires et les environnements de recherche.
  • Cubis III balance électronique semi-micro avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Répartition réelle de l’échelle (d) 0,01 mg, charge maximale nominale (max) 120 g
  • Bouclier automatique de protection en verre
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.01 mg
Type Balance Semi-Micro