Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0,005 mg, vérifié par l’UE sauf la France, QP99 et HWL sous licence
Code produit 31932879 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.005 mg
Capacité:
220 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932879 0.005 mg 220 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932879 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB226S51EUIC
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balancière semi-micro conçue pour des applications de pesée très précises, offrant des performances fiables pour les laboratoires et les environnements de recherche.
  • Cubis III balance électronique semi-micro avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,005 mg, charge maximale nominale (max) 220 g
  • Bouclier automatique de tirage en verre et ioniseur
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Licence QP99
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.005 mg
Type Balance Semi-Micro