Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0,005 mg, MDS, vérifié par l’UE sauf la France
Code produit 31933049 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.005 mg
Capacité:
220 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31933049 0.005 mg 220 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31933049 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB226S51EUA
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balancière semi-micro conçue pour des applications de pesée très précises, offrant des performances fiables pour les laboratoires et les environnements de recherche.
  • Cubis III balance électronique semi-micro avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,005 mg, charge maximale nominale (max) 220 g
  • Bouclier automatique de protection en verre
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.005 mg
Type Balance Semi-Micro