Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0,01 mg, vérifié UE sauf France, QP99 et MDS sous licence
Code produit 31932640 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.01 mg
Capacité:
220 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932640 0.01 mg 220 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932640 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB225S1EUAC
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balancière semi-micro conçue pour des applications de pesée très précises, offrant des performances fiables pour les laboratoires et les environnements de recherche.
  • Cubis III balance électronique semi-micro avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,01 mg, charge maximale nominale (max) 220 g
  • Bouclier automatique de protection en verre
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Licence QP99
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.01 mg
Type Balance Semi-Micro