Learn More
Sartorius Cubis™ III Ultra-micro Balance, 2,1 g, 0,0001 mg, vérifié par l’UE sauf la France, licence QP99
Code produit 31932650 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
0.0001 mg
Capacité:
2.1 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Capacité Conditionnement
31932650 0.0001 mg 2.1 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932650 Fournisseur Sartorius Code fournisseur CUB2.7S1EUAC
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ultra-microbalance conçue pour une pesée extrêmement précise de petites quantités d’échantillons dans des applications avancées en laboratoire et en recherche.
  • Cubis III Balance électronique ultra-micro avec 7 in
  • Affichage tactile TFT couleur
  • Échelle réelle (d) 0,0001 mg, charge maximale nominale (Max) 2,1 g
  • Bouclier automatique de tir en verre rond
  • Solde vérifié avec le certificat d’approbation de type CE (pour l’UE sauf la France)
  • Logiciel sous licence QP99
  • Câbles avec types de prises pour l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Italie inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2.1 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.0001 mg
Type Micro-balance