Description
- Pour l’étalonnage professionnel des pipettes, vous avez besoin d’une bonne balance : celle qui associe précision, justesse, rapidité et confort.
- Précision et justesse pour se conformer aux réglementations internationales.
- Rapidité pour répondre aux exigences en matière de gains de temps et d’argent.
- Et confort pour travailler dans une posture confortable.
- Cela semble-t-il impossible ?
- Pas si vous trouvez la bonne balance.Cubis™ MPS vous offre un système parfaitement équilibré :
- Tests gravimétriques de haute précision
- Trappe d’évaporation : conditions d’humidité stables à l’intérieur de la chambre de pesée
- Porte pare-vent automatisée : empêche l’évaporation pour des mesures sans erreur
- Capteur d’humidité intégré : contrôle l’humidité à l’intérieur de la chambre de pesée
- Lumière à LED blanche : éclairage de la zone de pesage complète
- Lumière à LED rouge : alerte instantanée si les paramètres climatiques sont hors tolérance
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Interne, externe, isoCAL |
| Type de connexion | RS-232 25 broches, Bluetooth |
| Capacité | 6,1 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur TFT |
| Précision affichage | 0,001 mg |
| Mise à niveau | Assisté |
| Linéarité | 0,004 mg |
| Durée de mesure | 5 s |
| Charge de test | 5 g |
| Type | Balance pour l’étalonnage des pipettes |
| Afficher plus |