Learn More
Sartorius™ Balances analytiques semi-micro modèle MSU225S série Cubis™
Code produit 11808501 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE, ISO, FDA/USP, GxP
ISO, FDA/USP, GxP
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité unitSize
11808501 ISO, FDA/USP, GxP -
11878521 CE, ISO, FDA/USP, GxP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11808501 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur MSU225P000DU
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features
Balance de laboratoire Cubis
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation MSU - Keys
Certifications/Conformité ISO, FDA/USP, GxP
Type de connexion RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, PS inclus
Charge de coin 0.2 mg
Description Includes certificate of conformity with specs
Capacité 60, 120, 220 g
Type d’affichage High-res Graphic, Black and White
Précision affichage 0.01, 0.02, 0.05 mg
Dimensions de l’écran 5,7 in
Format Grams
Comprend Manual Analytic Draft Shield
Mise à niveau Assisté
Linéarité ≤±0.15 mg
Durée de mesure ≤6 sec.
Poids min. de l’échantillon 30 mg
Modèle MSU225P
Reproductibilité ≤±0 to 60 g: 0.015 mg; 60 to 220 g: 0.04 mg
Temps de stabilisation ≤2 s
Plage de températures (métrique) 5°C to 40°C
Charge de test 100 g
Type Semi-micro Analytical Balance
Dimensions (P x L x H) 154 x 192 x 250 mm
Largeur (métrique) 192 mm
Largeur (métrique) du bac 85 mm
Hauteur (métrique) 250 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 261 mm
Hauteur (métrique) du bac 85 mm
Profondeur (métrique) 154 mm
Profondeur (métrique) du bac 85 mm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tension 100/240 V
Puissance 7 w
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz