Learn More
Sartorius™ Balance analytique modèle MSU324S série Cubis™
Code produit 10729335 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Précision affichage:
0,1 mg
0,1, 0,2, 0,5 mg
Modèle:
MSU124S
MSU224S
MSU324P
MSU324S
Comprend:
Pare-vent analytique manuel
Pare-vent analytique manuel et certification
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Modèle Comprend unitSize
10729335 320 g 0,1 mg MSU324S Pare-vent analytique manuel 1 pièce
11818521 320 g 0,1 mg MSU324S Pare-vent analytique manuel et certification 1 pièce
11848521 120 g 0,1 mg MSU124S Pare-vent analytique manuel et certification 1 pièce
11828521 220 g 0,1 mg MSU224S Pare-vent analytique manuel et certification 1 pièce
10587025 80, 160, 320 g 0,1, 0,2, 0,5 mg MSU324P Pare-vent analytique manuel 1 pièce
11838521 80, 160, 320 g 0,1, 0,2, 0,5 mg MSU324P Pare-vent analytique manuel et certification 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10729335 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur MSU324S000DU
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features to provide a classic and universal weighing solution. Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances offers enhanced safety and reliability features, with a readability of 0.1mg.
Balance de laboratoire Cubis
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO, FDA / USP, GxP
Type de connexion RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris
Charge de coin 0.3 mg
Capacité 320 g
Type d’affichage High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Précision affichage 0,1 mg
Format Milligram
À utiliser avec (application) Cubis™ now covers the entire range from the
Comprend Pare-vent analytique manuel
Indice IP IP 54
Mise à niveau Assisté
Linéarité ≤±0.3 mg
Durée de mesure <3 sec.
Poids min. de l’échantillon 100 mg
Modèle MSU324S
Forme du bac Carré
Reproductibilité 0.1 mg
Temps de stabilisation <1 sec.
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 200 g
Type Balance analytique
Dimensions (P x L x H) 191 x 193 x 261 mm
Largeur (métrique) 193 mm
Largeur (métrique) du bac 85 mm
Hauteur (métrique) 261 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 261 mm
Profondeur (métrique) 191 mm
Profondeur (métrique) du bac 85 mm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tension 100/240 V
Puissance 7 w
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz