Learn More
MedChemExpress Cucurbitacin I
Code produit 16449218
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449218 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN1405
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Cucurbitacin I is a natural selective inhibitor of JAK2/STAT3, with potent anti-cancer activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 514.65 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 2222-07-3
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM)
Synonyme Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777
Cible STAT∣JAK