Learn More
MedChemExpress Cucurbitacin I
Code produit 16481628
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481628 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16481628 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN1405
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Cucurbitacin I is a natural selective inhibitor of JAK2/STAT3, with potent anti-cancer activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 514.65 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 2222-07-3
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM)
Synonyme Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777
Cible STAT∣JAK
Quantité 5 mg