Learn More
CUDC-101, MedChemExpress
Code produit 16483718
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483718 10 mg
16466457 5 mg
16440107 50 mg
16414796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16483718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10223
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau CUDC-101
CAS 1012054-59-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H26N4O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 434.49
Poids de la formule 434.49
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease