Learn More
CUDC-101, MedChemExpress
Code produit 16440107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440107 50 mg
16483718 10 mg
16466457 5 mg
16414796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16440107 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10223
MedChemExpress CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
Especificaciones
Nom chimique ou matériau CUDC-101
CAS 1012054-59-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H26N4O4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 434.49
Poids de la formule 434.49
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.