Learn More
Thermo Scientific™ Alcaligenes faecalis ssp. faecalis ATCC® 8750™ Culti-Loops™
Description
Les Culti-Loops™ sont des boucles bactériologiques jetables contenant des microorganismes viables stabilisés.
Utilisez Alcaligenes faecalis ssp. Faecalis ATCC™ 8750™ Thermo Scientific™ Culti-Loops™ dans les tests de performance des milieux de culture, des colorations, des kits de diagnostic et des réactifs, pour le maintien des cultures de stock et l’évaluation des procédures bactériologiques. Les Culti-Loops™ sont des boucles prêtes à l’emploi, bactériologiques et jetables contenant des microorganismes viables stabilisés.
Le film de chaque boucle est fabriqué à partir d’une formulation en gélatine puis séché par traitement spécial. Pour réhydrater le film, les oeses doivent entrer en contact avec la chaleur et l’humidité. La plupart des organismes se développent en 24 à 48 heures dans les conditions appropriées. Cependant, certains présentent une phase de retard considérable et doivent être incubés pendant 24 heures supplémentaires.
- Prêts à l’emploi : boucles bactériologiques jetables préparés avec des microorganismes viables
- Facile à stocker : stockage entre 2 et 8°C
Deux méthodes, comme la méthode de l’ensemencement direct et la méthode de l’ensemencement indirect, peuvent être utilisées pour l’inoculation. La méthode appropriée est utilisée pour le microorganisme sélectionné.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| ATCC® | 8750TM* |
| Description | Alcaligenes faecalis ssp. faecalis |
| Type de produit | Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité |
| Classe d’organisme cible | Bacilles à gram-négatif |
| Type de test | CQ qualitatif |
| Quantité | 5 anses/boîte |
| Désignation des souches | WDCM00103, 16 [NCIB 8156] |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.