Learn More
Thermo Scientific™ Sporogènes Clostridium Culti-Loops™ ATCC ™ 19404™
Code produit 12657639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12657639 5 anses/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12657639 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4601700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 19404TM*
Description Sporogènes Clostridium
Format Culti-Loops
Type de produit Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Classe d’organisme cible Anaérobies
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
Espèces Espèces de Clostridium
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.