Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacteroides fragilis ATCC® 25285™
Code produit 12958878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 boucles/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12958878 5 boucles/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12958878 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4601250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    327.78€ / 5 pièces
    Économisez 80.22€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Effectuez des tests de contrôle de la qualité et une évaluation des performances des procédures microbiologiques grâce à ces boucles bactériologiques prêtes à l’emploi.
Effectuez en toute confiance des tests sur les milieux, les réactifs et les kits d’identification de sensibilité aux antimicrobiens et évaluez les procédures bactériologiques avec les organismes Thermo Scientific™ Culti-Loops™ QC prêts à l’emploi.
L’utilisation de Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ est recommandée pour les milieux de culture et les tests de contrôle de la qualité de la sensibilité aux antimicrobiens.
L’utilisation de Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ est recommandée pour les milieux de culture et les tests de contrôle de la qualité de la sensibilité aux antimicrobiens par CLSI. Souche positive de β-lactamase.
Procédé :
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide, liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000. Elle peut également être ensemencée directement dans un milieu approprié.
Inclut :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® ATCC™ 25285™
Description Bacteroides fragilis ATCC™ 25285™
Format Culti-Loops
Classe d’organisme cible Anaérobie à Gram négatif en forme de tige
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 boucles/boîte
Désignation des souches NCTC 9343, CN 6300, DSM 2151, ONSLOW, VPI 2553, EN-2