Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Code produit 11984082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Conditionnement:
Pack de 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11984082 5 anses/boîte Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 11984082 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4607050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.11€
    149.26€ / Pack de 5
    Économisez 101.85€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 25922TM*
Description Escherichia coli ATCC™ 25922™ ; Pour le contrôle qualité des tests de sensibilité
Format Culti-Loops
Type de produit Culti-Loop [EN]
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-négatif
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.