Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™
Code produit 12929018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12929018 5 anses/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12929018 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4603930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    184.05€ / 5 pièces
    Économisez 17.95€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 10031TM*
Description Klebsiella pneumoniae C6
Détecte Culti-Loops
Format Culti-Loops
Type de produit Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-négatif
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
Désignation des souches PCI 602
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.