Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’étagères CultiMaxx™ pour système Nunc™ Cell Factory™
Code produit 17851700 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
10
3
3 (renforcé)
5 (Reinforced)
6
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Conditionnement
17851700 3 (renforcé) 1 pièce
17908094 10 1 kit
17998084 6 1 kit
18833376 3 -
17841700 5 (Reinforced) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17851700 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50166285
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
CultiMaxx™ Shelving System to support Nunc™ Cell Factory™ systems
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc™ Cell Factory™ System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
Ces systèmes d’étagères sont conçus pour supporter l’évolutivité du système Nunc Cell Factory dans la production de thérapie cellulaire. Grâce à un examen approfondi de la conception des étagères, ce nouveau système offre moins de 0,5 mm de déflexion par récipient, ce qui maintient le niveau de milieu pour favoriser des conditions de croissance des cellules uniformes. L’accès individuel à chaque récipient permet de limiter la perturbation des cellules adhérentes lors du retrait des échantillons de l’incubateur. Les étagères décalées permettent davantage de flexibilité en fournissant l’espace nécessaire pour laisser les filtres et les connexions en place lors du chargement des systèmes dans l’incubateur.
Installation facile:
  • Les systèmes d’étagères sont rétro-ajustables et auto-installables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Système d’étagères destiné à supporter jusqu’à 6 systèmes Nunc Cell Factory sur 10 ou 13 couches pour l’incubateur à CO2 Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR)
À utiliser avec (équipement) Incubateurs à CO2 Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 et série CR/CTS
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 3 (renforcé)
Type Accessoires
Comprend 3 étagères avec conception renforcée, décalées pour s’adapter au dégagement des filtres, aux supports d’étagère et aux rails d’étagère