Learn More
R&D Systems™ Cultrex UltiMatrix RGF Basement Membrane Extract
Code produit 18737206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml (2 x 5 ml)
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18737206 10 ml (2 x 5 ml) 5mL
18779546 1 ml 1mL
18777896 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18737206 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur BME00110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.62€
    585.90€ / 5mL
    Économisez 70.72€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 ml (2 x 5 ml)
Espèces Mouse
Contenu et stockage Store the unopened product at -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.