Learn More
Gibco™ Milieu d’expression ExpiCHO™
Code produit 15492163 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
10 l
20 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1000mL
10L
20L
6L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492163 6 x 1 l 6L
15421783 1 000 mL 1000mL
15471044 20 l 20L
15461044 10 l 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15492163 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2910002
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu sans composant d’origine animale, chimiquement défini, sans sérum, exempt de protéines, fabriqué selon –les BPF, spécialement conçu pour la croissance à haute densité et la transfection de cellules d’ovaires de hamster chinois (CHO) adaptées à la suspension
ExpiCHO Expression Medium is specifically designed for high-density growth and transfection of suspension-adapted Chinese hamster ovary (CHO) cells. This medium is GMP-manufactured, chemically-defined, serum-free, protein-free, and animal origin–free. It is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) for scalable transient protein production. To achieve the highest levels of transient protein expression, the medium is matched to a culture feed, ExpiCHO Feed, also included in the system kit and transfection kits.
  • Favorise la croissance des cultures de CHO en suspension à des densités de plus de 2 x 107 cellules par ml, avec une viabilité cellulaire de >95 %
  • Utilise un milieu de culture en suspension sans sérum compatible avec la transfection qui offre une efficacité de transfection élevée >90 % avec le réactif de transfection de CHO ExpiFectamine™
  • Favorise la transfection transitoire des cellules CHO en suspension à une densité de 6 x 106 cellules par ml
  • Facilite l’expression soutenue et de haut niveau de cultures transitoirement transfectées de haute densité, parvenant à des rendements de plus de 3 g par litre de protéines recombinantes
  • Favorise la croissance et la transfection des cellules CHO dans des formats de culture de <1 ml dans des plaques multipuits à >10 l dans des bioréacteurs de paillasse
  • Ne contient pas de rouge de phénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO-S, adapté au SFM
Type de cellule Chinese hamster ovary (CHO) cells
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Concentration 1X
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’expression des CHO
Serum Level Sans sérum
Stérilité Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs GlutaMAX
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits ExpiCHO
Quantité 6 x 1 l
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Contenu et stockage 2 à 8°C
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Système d’expression ExpiCHO-S™