Learn More
Cumène, 99,9 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10653132 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10653132 500 mL Flacon en verre 500mL
10748611 5 mL Flacon en verre 5mL
13468518 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10653132 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 329735000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-82-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Numéro MDL MFCD00008881
Clé InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
CID PubChem 7406
ChEBI CHEBI:34656
Nom IUPAC Blanc à gris
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumene
Note relative au nom 99.9%
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8620g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4905 to 1.4925
Quantité 500 mL
Beilstein 05,393
Merck Index 15,2607
Gravité spécifique 0.862
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viscosité 0.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cumene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.