Learn More
Cumène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443834 2500 mL 2500mL
11394539 250 mL 250mL
11433834 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443834 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11864.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cumène est employé dans la production de phénol et d’acétone. Il est utilisé comme diluant dans les peintures, laques et émaux, ainsi que comme composant des carburants à indice d’octane élevé. Il est employé dans la fabrication de phénol, d’acétone, d’acétophénone et de méthylstyrène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone, le benzène et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer entre 2 et 8°C. Éviter le stockage prolongé avec exposition à l’air libre. Incompatible avec les acides et matières oxydantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-82-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.195
Numéro MDL MFCD00008881
Clé InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
CID PubChem 7406
ChEBI CHEBI:34656
Nom IUPAC cumène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumene
Point de fusion -96°C
Densité 0.864
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.491
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1918
Beilstein 1236613
Merck Index 14,2617
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,acetone,benzene,carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide