Learn More
Cumene, TRC
Code produit 30004684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004684 50 g 50g
30004618 10 g 10g
17943615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC83459050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-82-8
Formule moléculaire C9 H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Synonyme Isopropylbenzene, Benzene, (1-methylethyl)-, Cumene (8CI), (1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Cumol, Isopropylbenzene, NSC 8776, i-Propylbenzene
Nom IUPAC cumène
SMILES CC(C)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylbenzene
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Poids de la formule 120.0939